Principaux documents
4.90189
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11F6N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Puissance
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-15 °C
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1