Principaux documents
4.90092
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15F6N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Pf
2 °C
Densité
1.44 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable