Key Documents
4.90044
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Pureté
≥98.0% (electrophoresis)
pH
8-9 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Point d'ébullition
>171 °C (decomposition)
Pf
<-50 °C
Densité
1.02 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.01 %
Water (K. F.): ≤ 0.1 %