Principaux documents
4.90029
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20F3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Essai
≥98.0% (electrophoresis)
Forme
liquid
pH
6 (25 °C in H2O)
Pf
3 °C
Densité
1.25 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H20N.CHF3O3S/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
WZJDNKTZWIOOJE-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable