489475
Anti-LRP-5/6 Mouse mAb (1A12)
liquid, clone 1A12, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-5/6
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A12, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LRP5(4041)
Description générale
Immunogène
Application
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable