Principaux documents
488285
Millipore
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation.
Synonyme(s) :
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
CMC
6.5 mM
Solubilité
water: 250 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Description générale
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation (CMC: 6.5 mM).
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Autres remarques
Chung, Y.J., and Jeffrey, G.A. 1989. Biochim. Biophys. Acta985, 300.
de Grip, W.J., and Bovee-Geurts, P.H.M. 1979. Chem. Phys. Lipids23, 321.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable