454583-M
PhosphoDetect Anti-NMDA NR2B (pTyr¹⁴⁷²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunit 2B, Phospho-Specific (Tyr¹⁴⁷²)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1472)
Informations sur le gène
rat ... Grin2B(24410)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3