Documents
4510-OP
Sigma-Aldrich
OmniPur® Fast Green FCF
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Informations légales
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup