444208
MMP-1, Proenzyme, Human Rheumatoid Synovial Fibroblast
Synonyme(s) :
Matrix Metalloproteinase 1, Human Interstitial Collagenase, Collagenase-1
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥15 mU/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
other MMP activity, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Pilcher, B.K., et al. 1997. J. Cell Biol. 137, 1445.
Vallon, R., et al. 1997. Eur. J. Biochem. 244, 81.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable