420305
K-252c
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 2.45 µM) and protein kinase A (IC₅₀ = 25.7 µM).
Synonyme(s) :
K-252c
209,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
209,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c3[nH]c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4
InChI
1S/C20H13N3O/c24-20-17-12(9-21-20)15-10-5-1-3-7-13(10)22-18(15)19-16(17)11-6-2-4-8-14(11)23-19/h1-8,22-23H,9H2,(H,21,24)
Clé InChI
MEXUTNIFSHFQRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Nakanishi, S., et al. 1986. J. Antibiot. 39, 1066.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable