407707
PhosphoDetect Anti-Insulin Receptor (pTyr1162/1163) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1162/pTyr1163)
Informations sur le gène
human ... INSR(3643)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (see comments)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ottensmeyer, F.P., et al. 2000. Biochemistry39, 12103.
Virkamaki, A., et al. 1999. J. Clin. Invest.103, 931.
Schmid, E., at al. 1998. FASEB J.12, 863.
Hari, J. and Roth, R.A. 1987. J. Biol. Chem.262, 15341.
Morgan, D.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 328.
White, M.F. and Kahn, C.R. 1986. The Enzymes17, 247.
Ebina, Y., et al. 1985. Cell40, 747.
Ganguly, S., et al. 1985. Current Topics in Cellular Regulation27, 83.
Grunberger, G., et al. 1984. Science223, 932.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable