401002
Iberiotoxin, Buthus tamulus, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
Iberiotoxin, Buthus tamulus, Recombinant, E. coli, rlbTx, Pyr-FTDVDCSVSKECWSVCKDLFGVDRGKCMGKKCRCYQ
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid (Salt-free)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)NC(Cc9ccc(cc9)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O)CCCN\C(=N\[H])\N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CSSC2)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C6NC(=O
InChI
1S/C179H274N50O55S7/c1-87(2)65-111-155(261)208-112(66-93-33-15-13-16-34-93)146(252)195-77-133(239)225-139(88(3)4)172(278)213-117(71-136(244)245)158(264)199-100(44-31-62-190-178(186)187)144(250)193-75-131(237)198-102(40-22-27-58-181)148(254)219-124(167(273)205-109(56-64-285-12)145(251)194-76-132(238)197-101(39-21-26-57-180)147(253)200-105(43-25-30-61-184)151(257)220-123-81-286-288-83-125(221-152(258)106(203-166(123)272)45-32-63-191-179(188)189)169(275)210-113(68-95-46-48-97(234)49-47-95)156(262)206-110(177(283)284)50-53-129(185)235)82-287-291-86-128(168(274)202-104(42-24-29-60-183)150(256)212-116(70-135(242)243)159(265)207-111)224-175(281)142(91(9)10)228-164(270)121(79-231)216-157(263)115(69-96-74-192-99-38-20-19-37-98(96)99)211-170(276)126-84-289-290-85-127(171(277)217-122(80-232)165(271)227-141(90(7)8)174(280)218-120(78-230)163(269)201-103(41-23-28-59-182)149(255)204-108(154(260)222-126)52-55-134(240)241)223-160(266)118(72-137(246)247)214-173(279)140(89(5)6)226-162(268)119(73-138(248)249)215-176(282)143(92(11)233)229-161(267)114(67-94-35-17-14-18-36-94)209-153(259)107-51-54-130(236)196-107/h13-20,33-38,46-49,74,87-92,100-128,139-143,192,230-234H,21-32,39-45,50-73,75-86,180-184H2,1-12H3,(H2,185,235)(H,193,250)(H,194,251)(H,195,252)(H,196,236)(H,197,238)(H,198,237)(H,199,264)(H,200,253)(H,201,269)(H,202,274)(H,203,272)(H,204,255)(H,205,273)(H,206,262)(H,207,265)(H,208,261)(H,209,259)(H,210,275)(H,211,276)(H,212,256)(H,213,278)(H,214,279)(H,215,282)(H,216,263)(H,217,277)(H,218,280)(H,219,254)(H,220,257)(H,221,258)(H,222,260)(H,223,266)(H,224,281)(H,225,239)(H,226,268)(H,227,271)(H,228,270)(H,229,267)(H,240,241)(H,242,243)(H,244,245)(H,246,247)(H,248,249)(H,283,284)(H4,186,187,190)(H4,188,189,191)
Clé InChI
VDNVVLOBNHIMQA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
High conductance Ca2+-activated K+ channels
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Garcia, M.L., et al. 1991. J. Bioeng. Biomembr.23, 615.
Galvez, A., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 11083.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3