382180
Histone Deacetylase 6, GST-Fusion, Human Recombinant, S. frugiperda
Histone Deacetylase 6, GST-Fusion, Human Recombinant, S. frugiperda, is a full-length HDAC6 fused to GST at the N-terminus. Useful in the study of HDAC6 regulation and for inhibitor screening.
Synonyme(s) :
HDAC6, Human, Recombinant
535,00 €
Date d'expédition estimée le05 mars 2025Détails
About This Item
535,00 €
Date d'expédition estimée le05 mars 2025Détails
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Niveau de qualité
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥50 units/μg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Hubbert, C., et al. 2002. Nature417, 455.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1