382175-M
Histone Deacetylase Inhibitor VIII
The Histone Deacetylase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 1045792-66-2, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Histone Deacetylase Inhibitor VIII, N-(4-(3-(((7-Hydroxyamino-7-oxoheptyl)amino)carbonyl)-5-isoxazolyl)phenyl)-1,1-dimethylethylester, carbamic acid, HDAC Inhibitor VIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige to light brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H30N4O6/c1-22(2,3)31-21(29)24-16-11-9-15(10-12-16)18-14-17(26-32-18)20(28)23-13-7-5-4-6-8-19(27)25-30/h9-12,14,30H,4-8,13H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,27)
Clé InChI
WWGBHDIHIVGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable