362338
Glyco-SNAP-1 - Calbiochem
A water-soluble nitric oxide (NO) donor.
Synonyme(s) :
Glyco-SNAP-1 - Calbiochem, N-(β-D-Glucopyranosyl)-N²-acetyl-S-nitroso-D,L-penicillaminamide
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (NMR)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
green
Solubilité
aqueous buffer: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A water-soluble nitric oxide (NO) donor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable