362185
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum
Synonyme(s) :
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum, Glycopeptidase F, PNGase F
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Elizabethkingia meningosepticum)
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥20,000 units/mg protein
≥4500 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
Proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Fan, J.Q., and Lee, Y.C. 1997. J. Biol. Chem. 272, 27058.
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable