Documents
35043BC
Millipore
VIP® Gold EHEC Positive Control
new
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Durée de conservation
24 mo.
Niveau de qualité
Technique(s)
lateral flow assay: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Description générale
VIP® Gold EHEC Positive Control, 5mL
Composants
One bottle, 5.0ml
Compatibilité
BioControl, For use with VIP® Gold
Méthode d'analyse
Lateral Flow
Informations légales
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nécessaire, mais non fourni
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)