Principaux documents
35-002
Sigma-Aldrich
STK Antibody, 20X
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-MPPH, Anti-MPPH2, Anti-PKB-GAMMA, Anti-PKBG, Anti-PRKBG, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma, Anti-STK-2
237 μL
573,00 €
573,00 €
Date d'expédition estimée le25 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
237 μL
573,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
573,00 €
Date d'expédition estimée le25 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT3(10000)
Immunogène
a proprietary formulation containing STK antibody at 20X concentration for use in KinEASE fluorescence polarization assays
Application
STK Antibody, 20X detects level of STK & has been published & validated for use in IP.
Qualité
routinely used as an STK antibody in KinEASE fluorescence polarization assays
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2