346007
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II
Synonyme(s) :
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, 4-(3-(benzyloxy)phenyl)-2-(ethylsulfinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, Compound B
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable