345805
Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus
A benzoquinoid antibiotic that inhibits p60c-src tyrosine kinase and c-myc gene expression in murine lymphoblastoma cells.
Synonyme(s) :
Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
Clé InChI
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
pc60c-svc tyrosine kinase
Avertissement
Notes préparatoires
Autres remarques
Mimnaugh, E.G., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 22796.
Schulte, T.W., et al. 1996. Mol. Cell. Biol. 16, 5839.
Blagosklonny, M.V., et al. 1995. Oncogene11, 933.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.
Whitesell, L., et all. 1994. Proc. Natl. Acad. USA91, 8324.
Yamaki, H., et al. 1989. J. Antibiot.42, 604.
Uehara, Y., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.6, 2198.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable