344280
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem
An antitumor antibiotic that acts as a potent protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC₅₀ = 3.2 nM).
Synonyme(s) :
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem, FST, Phosphotrienin
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
colorless
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PP2a
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Walsh, A.H., et al. 1997. FEBS Lett. 416, 230.
Boritzki, T.J., et al. 1988. Biochem. Pharmacol. 37, 4063.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable