341262
Factor B, Human
Factor B, Human, is a single-chain glycoprotein present in normal human serum that is cleaved during the activation of complement via the alternative pathway into two fragments of 30 and 63 kDa.
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
IgG, IgA, IgM, C3, C4, Factor H, Factor I, or albumin, trace (Ouchterlony)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Gotze, O. and Muller-Eberhard, H.J. 1971. J. Exp. Med. 134, 90s.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
not combustible
Point d'éclair (°C)
not combustible