341220
Exo1
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
Synonyme(s) :
Exo1, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate, 2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic Acid Methyl Ester, ER Export Inhibitor I
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMF: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2c(cccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Golgi ARF1 GTPase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable