287815
3,4-Dichloroisocoumarin
Synonyme(s) :
3,4-Dichloroisocoumarin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (elemental analysis)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Puissance
5-100 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
Clé InChI
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
serine proteases
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable