260575
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
A specific α-mannosidase I inhibitor that blocks conversion of high mannose to complex oligosaccharides.
Synonyme(s) :
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride, DMJ, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol, HCl
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
LXBIFEVIBLOUGU-KVTDHHQDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
α-mannosidase-I
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Fuhrmann, U., et al. 1984. Nature307, 755.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable