Principaux documents
235135
Sigma-Aldrich
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
Synonyme(s) :
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
1 G
186,00 €
186,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
186,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
186,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2538
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
white to tan
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Description générale
Corticosteroid hormone synthesized in response to stress. Binds to and activates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors, resulting in altered genomic expression. Steroid-induced changes in protein synthesis eventually affect ionic conductances through the membrane. Also induces apoptosis in murine bone marrow.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Garvy, B.A., et al. 1993. Immunology80, 587.
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3