234405
Complement C5-Depleted Serum, Human
Synonyme(s) :
Complement Serum
335,00 €
About This Item
335,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
C5 antigen, none detected (Ouchterlony)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable