219671
GlyH-101
≥97% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
CFTR Inhibitor II, GlyH-101, N-(2-Naphthalenyl)-((3,5-dibromo-2,4-dihydroxyphenyl)methylene)glycine hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CAS 328541-79-3, is a cell-permeable potent, selective and reversible open-channel blocker of CFTR (Ki = 4.3 µM in CFTR-expressing FRT cells).
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1c(c(cc(c1O)\C=N\NC(=O)CNc2cc3c(cc2)cccc3)Br)O
InChI
1S/C19H15Br2N3O3/c20-15-8-13(18(26)17(21)19(15)27)9-23-24-16(25)10-22-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-14/h1-9,22,26-27H,10H2,(H,24,25)/b23-9+
Clé InChI
RMBDLOATEPYBSI-NUGSKGIGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CFTR
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Muanprasat, C., et al. 2004. J. Gen. Physiol.124, 125.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable