219482
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable
Caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the cell-permeable Antennapedia internalization sequence (43-58).
Synonyme(s) :
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, AP-Cav, Pen-C1-SD, RQIKIWFQNRRMKWKK-DGIWKASFTTFTVTKYWFYR, Cavtratin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
eNOS
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Williams, T.M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51630.
Gratton, J.P., et al. 2003. Cancer Cell4, 31.
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Liu, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10661.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.
Okamoto, T., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 5419.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable