219465
Celastrol, Celastrus scandens
A cell-permeable dienone-phenolic triterpene compound that exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties.
Synonyme(s) :
Celastrol, Celastrus scandens , Tripterin, 3-Hydroxy-24-nor-2-oxo-1(10),3,5,7-friedelatetraen-29-oic Acid, Proteasome Inhibitor XIX
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
Clé InChI
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Westerheide, S.D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 56053.
Jin, H.Z., et al. 2002. J. Nat. Prod.65, 89.
Allison, A.C., et al. 2001. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry25, 1341.
He, W., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 3659.
Sassa, H., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 890.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.