Principaux documents
218805
Sigma-Aldrich
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric
The Caspase-9 Substrate II, Colorimetric serves as the substrate for Caspase-9.
Synonyme(s) :
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric, Ac-LEHD- pNA, Ac-LEHD-pNA
5 MG
197,00 €
197,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
197,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H38N8O11
Poids moléculaire :
674.66
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
197,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
A colorimetric substrate for caspase-9. Cleavage is monitored colorimetrically at ~405 nm.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Ac-Leu-Glu-His-Asp-pNA
Autres remarques
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable