Principaux documents
218763
Sigma-Aldrich
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2).
Synonyme(s) :
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic, Z-VEID-AFC
5 MG
259,00 €
259,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
259,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H44F3N5O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
819.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
259,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(C)C)CCC(=O)O)[C@H](CC)C)CC(=O)O
Clé InChI
OEVAAZFKVRJQQH-UXAYAQJLSA-N
Description générale
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Z-Val-Glu-Ile-Asp-AFC
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable