208772
Calpain-1 Substrate II, Fluorogenic
An internally quenched peptide substrate that is optimized for calpain-1 amino acid recognition motifs at the primed as well as the non-primed sides.
Synonyme(s) :
Calpain-1 Substrate II, Fluorogenic, H-E(EDANS)PLF~AERK(DABCYL)-OH
267,00 €
Date d'expédition estimée le08 mai 2025Détails
About This Item
267,00 €
Date d'expédition estimée le08 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex ~505 nm
λem ~335 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Calpain-1 Substrate
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Cuerrier, D., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 40632.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable