203303
Bisindolylmaleimide V
A cell-permeable negative control compound for protein kinase C inhibition studies (IC₅₀ >100 µM).
Synonyme(s) :
Bisindolylmaleimide V, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)-N-methylmaleimide, Ro 31-6045, 2,3-bis(1H-Indol-3-yl)-N-methylmaleimide, Ro 31-6045
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
red-orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H15N3O2/c1-24-20(25)18(14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16)19(21(24)26)15-11-23-17-9-5-3-7-13(15)17/h2-11,22-23H,1H3
Clé InChI
SWAWYMIKGOHZMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Negative control compound for protein kinase C inhibition
Avertissement
Autres remarques
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable