Documents
1.94513
Supelco
Carbon disulfide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Carbon disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup