Principaux documents
1.93616
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CuO4S · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable