The optimal working concentration of the product is cell type and application dependent. Typically, a working concentration in the range of 0.5 to 2 uM is recommended.
189825
5-Aza-2′-Deoxycytidine
A cytosine analog that acts as a DNA methyltransferase inhibitor.
Synonyme(s) :
5-Aza-2′-Deoxycytidine, 5-Aza-CdR, 5-Aza-dC, 2′-Deoxy-5-azacytidine, Decitabine
426,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
426,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
RTECS - XZ3012000
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
50% acetic acid: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
Clé InChI
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA methyltransferase inhibitor
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
-
Please provide a brief idea of how much 5-Aza-2ʹ-Deoxycytidine must be added to cell culture to yield the best results with product number 189825-25MG?