Principaux documents
178670
Millipore
D(–)Arabinose
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Synonyme(s) :
D(–)Arabinose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable