Principaux documents
17-10394
Sigma-Aldrich
Dosage de l'activation de Rac1/Cdc42 par précipitation de billes magnétiques
The Rac1/cdc42 Activation Magnetic Beads Pulldown Assay provides an effective method for detecting Rac & Cdc42 activity in cell lysates with higher yield & easier process utilizing magenetic bead properties.
30 ASSAYS
876,00 €
876,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
30 ASSAYS
876,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
876,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable (G-protein)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... RAC1(5879)
Description générale
Le dosage de l'activation de Rac1/Cdc42 par précipitation de billes magnétiques (n° cat. 17-10394) offre une méthode efficace pour détecter l'activité de Rac et de Cdc42 dans les lysats cellulaires. Ce dosage utilise l'effecteur en aval de Rac/Cdc42, la protéine kinase activée par la p21 (PAK1), pour isoler la forme active liée au GTP de Rac/Cdc42 dans l'échantillon. Le domaine de liaison à p21 (PBD) de PAK1 est exprimé sous la forme d'une protéine de fusion à la GST et couplé à des billes magnétiques. Après séparation sur un portoir magnétique, un immunotransfert est effectué et Rac/Cdc42 activé est détecté grâce à des anticorps monoclonaux spécifiques, puis d'un anticorps secondaire conjugué à la HRP et d'un réactif ECL.
Spécificité
Espèces à réactivité croisée : Homme et souris. Une réaction croisée est envisagée avec toutes les espèces mammifères.
Anticorps anti-Rac1, clone 23A8 : Espèces à réactivité croisée : Homme, souris et rat. La réactivité croisée avec d'autres espèces est inconnue.
Anticorps anti-Cdc42 Espèces à réactivité croisée : Homme, souris, rat et chien. La réactivité croisée avec d'autres espèces est inconnue.
Application
Catégorie de recherche
Signalisation cellulaire
Signalisation
Composants
Réactif de dosage Rac1/Cdc42 (Pak-1PBD, billes magnétiques) : 300 µg de Pak-1 PBD dans 150 µL de billes magnétiques de glutathion, fournies sous la forme d'une suspension épaisse de billes à 50 % dans du PBS contenant 50 % de glycérol, pour un volume final de 300 µL.
Anticorps anti-Rac1, clone 23A8 : Un flacon contenant 250 µg d'IgG2a kappa purifiée, dans 250 µL de tampon de conservation (Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, contenant 0,05 % d'azide de sodium).
Anticorps anti-cdc42, IgG1 monoclonale de souris : Un flacon contenant 50 μg d'IgG1 de souris purifiée, dans 200 µL de phosphate de sodium 10 mM, pH 7,5, NaCl 75 mM, azide de sodium 0,75 mM, 0,5 mg/mL de BSA et 50 % de glycérol.
Tampon de lavage/lyse au Mg2+, 5X, n° de catalogue 20-168 : Deux flacons contenant chacun 18 mL de MLB 5X : HEPES 125 mM, pH 7,5, NaCl 750 mM, Igepal CA-630 5 %, MgCl2 50 mM, EDTA 5 mM et glycérol 10 %.
GTPγS 100X, 10 mM, n° de catalogue 20-176 : Un flacon contenant 50 µL de GTPγS 10 mM, stock 100X, dans 50 mM de Tris-HCl, pH 7,8, analogue non-hydrolysable du GTP. Suffisant pour marquer 5 mL de lysats cellulaires.
GDP 100X, 100 mM, n° de catalogue 20-177 : Un flacon contenant 50 µL de GDP 100 mM, stock 100X, dans 50 mM de Tris-HCl, pH 7,8. GDP (guanosine 5'-diphosphate) pour le marquage in vitro des protéines G sous forme inactive. Suffisant pour marquer 5 mL de lysats cellulaires.
Qualité
Évaluée en routine en précipitant Rac1-GTP et Cdc42-GTP à partir de lysats de cellules 3T3/A31 et HeLa préalablement chargés avec du GTPγS (les lysats ont été chargés in vitro avec du GTPγS dans le cas de Cdc42-GTP). Les formes précipitées de Rac1-GTP et cdc42-GTP ont été détectées par immunotransfert à l'aide de l'anticorps anti-Rac1 (1 µg/mL).
Stockage et stabilité
À -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Qiong Xu et al.
Experimental cell research, 390(1), 111933-111933 (2020-03-07)
Current studies have shown that POTE ankyrin domain family members have high expressions as tumor antigens in malignant tumors, such as prostate cancer, ovarian cancer, breast cancer and the like. POTEE is a member of the POTE anchor protein family
Hong Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(22) (2021-10-01)
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) have potent antiinflammatory properties. Hydrolysis of EETs by soluble epoxide hydrolase/ epoxide hydrolase 2 (sEH/EPHX2) to less active diols attenuates their antiinflammatory effects. Macrophage activation is critical to many inflammatory responses; however, the role of EETs and
Hooi Ting Hu et al.
STAR protocols, 2(3), 100625-100625 (2021-07-06)
Extracellular vesicles (EVs) play important roles in extracellular trafficking and signaling. Here, we separate EVs by differential centrifugation. EVs separated by this approach are called large EVs (l-EVs) and small EVs (s-EVs), reflecting particle size, which sediment based on different
Jie Li et al.
Scientific reports, 6, 26971-26971 (2016-05-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is complicated by aggressive migration and invasion, which contribute to the increased mortality of HCC patients. The NKD1 protein is abnormally expressed in many neoplasms and plays an important role in tumor progression. However, the regulation and
Richard F Xiang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(13), 6912-6922 (2016-02-13)
The activity of Rac in leukocytes is essential for immunity. However, its role in NK cell-mediated anti-microbial signaling remains unclear. In this study, we investigated the role of Rac in NK cell mediated anti-cryptococcal killing. We found thatCryptococcus neoformansindependently activates