164640
Aminopurvalanol A
A cell-permeable 2,6,9-trisubstituted purine analog that displays anti-mitotic as well as anti-tumor properties.
Synonyme(s) :
Aminopurvalanol A, (2R)-2-((6-((3-Amino-5-chlorophenyl)amino)-9-(1-methylethyl)-9H-purin-2-yl)amino)-3-methyl-1-butanol, NG-97
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 40 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H26ClN7O/c1-10(2)15(8-28)24-19-25-17(23-14-6-12(20)5-13(21)7-14)16-18(26-19)27(9-22-16)11(3)4/h5-7,9-11,15,28H,8,21H2,1-4H3,(H2,23,24,25,26)/t15-/m0/s1
Clé InChI
RAMROQQYRRQPDL-HNNXBMFYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A, Cdk2/cyclin E, and Cdk5/p35
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Knockaert, M., et al. 2002.Oncogene21, 6413.
Adachi, S., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 4929.
Knockaert, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 411.
Rosiana, G.R., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 4797.
Chang, Y.T., et al. 1999. Chem. Biol.6, 361.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1