16-105
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, HRP conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-phosphotyrosine antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Description
IgG2bκ mouse monoclonal antibody produced in vitro by mouse-mouse hybridoma 4G10. Purified by Protein G-Sepharose chromatography and cross-linked to horseradish peroxidase.
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Western Blot Analysis:
Tested at 0.5-2 μg/mL, with optimal performance at 2 μg/mL (10 μL per 10 mL blocking buffer). This lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in RIPA lysates from EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
NOTE: For optimal performance, remove HRP precipitate by centrifuging vial prior to use.
Remarque sur l'analyse
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable