1.52260
Chromolith® WP 300 RP-4 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonyme(s) :
Chromolith® WP 300 RP-4 100-4.6 HPLC column
1 090,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
About This Item
1 090,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Chromolith® WP 300 RP-4, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Matériaux
PEEK column
Niveau de qualité
Gamme de produits
Chromolith®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
3-4% Carbon loading
Paramètres
200 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
monolithic silica
Groupe de la matrice active
C4 bonding phase
Dimension de pores
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
Plage de pH de fonctionnement
1.5-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
- Completely bioinert column hardware and high biorecovery
- High-speed separations at very low column back-pressure
- High matrix tolerance, allowing time and cost savings with simplified workflows
- Cost-savings due to extended column lifetimes
- Connection of columns, flow gradients and the use of mobile phases with higher viscosity
Contenu apparenté
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy