Principaux documents
1.52036
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Synonyme(s) :
Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped 10-10 guard cartridges (3 pieces)
1 EA
701,00 €
701,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Changer de vue
1 EA
701,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
701,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Nom du produit
Colonne Chromolith® RP-18 Endcapped., L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Matériaux
PEEK column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Chromolith®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
18% Carbon loading
Paramètres
150 bar pressure
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
1 cm × 10 mm
Matrice
monolithic silica
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Dimension de pores
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Although the Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped columns are well known for their robustness and longevity, guard columns are available to prolong the lifespan of Chromolith® SemiPrep columns even further. These guard cartridges require a special holder.
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder [1.52037]
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Remarque sur l'analyse
visual control (for delivery): passes test
Informations légales
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13