1.51467
Chromolith® HPLC Column Coupler
Column coupler
Synonyme(s) :
Chromolith® column coupler for 10-32 female ports
80,90 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
80,90 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Chromolith® Column Coupler, column coupler
Niveau de qualité
Gamme de produits
Chromolith®
Caractéristiques
endcapped: no
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
highly porous
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible to all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.