Principaux documents
1.51343
Supelco
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["LiChrosorb"] Si TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
1 UNIT
608,00 €
608,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Changer de vue
1 UNIT
608,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
608,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Nom du produit
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Silica bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
HPLC cartridge
LiChrosorb® Si 60 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 60A for normal phase chromatography.This sorbent is packed into a LiChroCART 125-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany