1.50765
SeQuant® ZIC®cHILIC Guard Column
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
column (glass lined stainless steel)
Agence
suitable for USP LL14
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
L de la colonne
5 mm × 0.3 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-cHILIC bonding phase
Taille des particules
3 μm
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit