Principaux documents
1.50604
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
1 UNIT
673,00 €
673,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Changer de vue
1 UNIT
673,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
673,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Nom du produit
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 150-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
21.6% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
HPLC cartridge
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany