1.50497
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 21.2 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
6 790,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
About This Item
6 790,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 150 x 21.2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 21.2 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40