1.50487
SeQuant® ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 1 mm capillay Column
Synonyme(s) :
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
1 380,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
About This Item
1 380,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
SeQuant® ZIC-HILIC™ (3.5µm,100Å) 150 x 1 mm, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
3.5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit