1.50447
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonyme(s) :
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,200Å 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
PEEK-lined stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
550 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
3.5 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Articles
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.